5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 4310 DKK
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634841
CAS-nummer: 2244086-36-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II