2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 4580 DKK
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634839
CAS-nummer: 2244087-21-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III