2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502904-1G PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA 4580 DKK
APOSPC502904-1G APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634838
CAS-nummer: 2244087-97-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III