2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 4580 DKK
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634836
CAS-nummer: 2244088-55-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III