2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 5040 DKK
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28527821
CAS-nummer: 1782526-83-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III