4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 2390 DKK
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Formel: C₈H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22492378
CAS-nummer: 1824142-81-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III