tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 523 DKK
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formel: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31653061
CAS-nummer: 2092899-90-4