tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 698 DKK
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31653058
CAS-nummer: 2244064-17-1