tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 698 DKK
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formel: C₉H₁₆F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31653055
CAS-nummer: 2244064-22-8