4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 4580 DKK
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22491802
CAS-nummer: 1823057-30-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III