5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 4580 DKK
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634832
CAS-nummer: 2244083-48-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III