2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 4580 DKK
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634830
CAS-nummer: 2244085-66-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III