3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 4580 DKK
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formel: C₈H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634829
CAS-nummer: 2244087-79-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III