2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 4580 DKK
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Molekylvægt: 314.921 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31634828
CAS-nummer: 2244087-75-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III