2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 4580 DKK
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅Br₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079786
CAS-nummer: 1780254-42-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III