2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 1520 DKK
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molekylvægt: 240.564 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393799
CAS-nummer: 1261617-84-8