3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502696-1G PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA 2100 DKK
APOSPC502696-1G APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561242
CAS-nummer: 1011531-45-5