5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 1080 DKK
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701032
CAS-nummer: 685126-87-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II