5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502693-1G PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA 933 DKK
APOSPC502693-1G APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701031
CAS-nummer: 685126-86-7