2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502688-1G PC502688-5G PC502688-10G
APOSPC502688-1GEA 985 DKK
APOSPC502688-1G APOSPC502688-5G APOSPC502688-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375105
CAS-nummer: 1253189-03-5