2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502682-1G PC502682-250MG PC502682-5G
APOSPC502682-1GEA 976 DKK
APOSPC502682-1G APOSPC502682-250MG APOSPC502682-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃NO
Molekylvægt: 266.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28746664
CAS-nummer: 1804402-93-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III