Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 567 DKK
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204128
CAS-nummer: 327056-75-7