4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502660-1G
PC502660-250MG
PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA
1020
DKK
APOSPC502660-1G
APOSPC502660-250MG
APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13185770 CAS-nummer: 101066-57-3 |