1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502655-1G PC502655-250MG PC502655-5G
APOSPC502655-1GEA 2230 DKK
APOSPC502655-1G APOSPC502655-250MG APOSPC502655-5G
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044988
CAS-nummer: 180146-67-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III