[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC502654-1G PC502654-250MG PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA 523 DKK
APOSPC502654-1G APOSPC502654-250MG APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040241
CAS-nummer: 180146-66-1