3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502653-10G PC502653-1G PC502653-5G PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA 7590 DKK
APOSPC502653-10G APOSPC502653-1G APOSPC502653-5G APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847795
CAS-nummer: 284047-98-9