2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 763 DKK
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Molekylvægt: 297.016 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398159
CAS-nummer: 868166-20-5