2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502596-1G
PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA
933
DKK
APOSPC502596-1G
APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08063904 CAS-nummer: 143306-27-8 |