Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 523 DKK
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203758
CAS-nummer: 128272-26-4