Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 4030 DKK
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Formel: C₈H₆FIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399306
CAS-nummer: 1261478-09-4