3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502585-1G PC502585-250MG PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA 0 DKK
APOSPC502585-1G APOSPC502585-250MG APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782075
CAS-nummer: 916792-62-6