2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 4260 DKK
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561154
CAS-nummer: 2244086-99-3