2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 3930 DKK
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28791009
CAS-nummer: 1806305-45-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III