2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 262 DKK
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28399110
CAS-nummer: 1799439-11-4