2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 230 DKK
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561169
CAS-nummer: 2244082-19-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,III