4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-iodobenzene
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 610 DKK
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Molekylvægt: 318.885 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878200
CAS-nummer: 207989-04-6