3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 436 DKK
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561159
CAS-nummer: 2244085-97-8