1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502442-1G PC502442-250MG
APOSPC502442-1GEA 741 DKK
APOSPC502442-1G APOSPC502442-250MG
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₆Br₃F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192722
CAS-nummer: 2368-49-2