3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502437-10G
PC502437-1G
PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA
4550
DKK
APOSPC502437-10G
APOSPC502437-1G
APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrFNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13623651 CAS-nummer: 1096884-89-7 |