2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 339 DKK
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062425
CAS-nummer: 886502-80-3