2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 4320 DKK
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Molekylvægt: 220.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29481964
CAS-nummer: 1698500-38-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III