4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 1700 DKK
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185554
CAS-nummer: 205533-31-9