Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502386-1G PC502386-250MG PC502386-5G
APOSPC502386-1GEA 3930 DKK
APOSPC502386-1G APOSPC502386-250MG APOSPC502386-5G
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11500619
CAS-nummer: 195532-60-6