3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502351-1G PC502351-250MG PC502351-5G
APOSPC502351-1GEA 9150 DKK
APOSPC502351-1G APOSPC502351-250MG APOSPC502351-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756732
CAS-nummer: 1260903-09-0