3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502350-1G PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA 3930 DKK
APOSPC502350-1G APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Formel: C₇HBrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756734
CAS-nummer: 104222-41-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III