3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502348-1G PC502348-5G
APOSPC502348-1GEA 2100 DKK
APOSPC502348-1G APOSPC502348-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30830102
CAS-nummer: 2149598-68-3