3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502342-1G PC502342-250MG PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA 371 DKK
APOSPC502342-1G APOSPC502342-250MG APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Molekylvægt: 250.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28739837
CAS-nummer: 1807192-67-1