2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 3310 DKK
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11182355
CAS-nummer: 23384-75-0