3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 3560 DKK
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20723017
CAS-nummer: 206546-19-2