3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 4200 DKK
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580776
CAS-nummer: 206546-18-1